Learn More
Frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de vidrio
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio. Los frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ ofrecen una excelente resistencia química y pueden resistir altas temperaturas.
Marca: Pyrex 1521/16D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con ISO 4796-2
- Se suministra con tapón de vidrio
- Vidrio de borosilicato Pyrex™ con cuello esmerilado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
5000 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
ISO 4796-2 | |
Estrecha | |
Vidrio | |
181 mm |
45 mm | |
1/paq. | |
Sí | |
333 mm | |
45/40 mm | |
Tapón |
Título del producto
Frascos de reactivos de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de vidrio > Capacidad: 5000 ml; Dimensiones: 181 diám. x 333 mm de Al
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido