Learn More
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Código de producto. 11991518
3000 ml, 315 mm, 187 mm, 42, paquete de 5
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Altura (métrico):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Tamaño del tapón:
15
22
30
42
42 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
  • Tapones de rosca de PBT con revestimiento de disco de sellado con exterior de PTFE
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Graduados en toda su capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre SVL™ fenólico, PTFE acolchado con disco de sellado de caucho
Capacidad (métrico) 3000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Altura (métrico) 315 mm
Incluye Graduaciones aproximadas
Forma Cónicos
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 187 mm
Tamaño del tapón 42
Título del producto
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca >