Learn More
Frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin tapón
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos para medios de vidrio ámbar. Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500nm.
Marca: Pyrex 1519/18
462.03 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos de medios de vidrio de color ámbar.Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato PyrexTM se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500 nm.
- Solo frascos
- Se suministra sin tapón ni anillo de vertido
- Cumple con ISO 4796.
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
Especificaciones
10.000 mL | |
Almacenamiento de material sensible a la luz | |
1/paq. | |
No | |
Ancha | |
410 mm |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
ISO 4796 | |
Sí | |
Forma redonda | |
227 mm |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14