Learn More
Frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin tapón
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos para medios de vidrio ámbar. Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500nm.
Marca:  Pyrex 1519/02
250.80 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10261320
  • 264.00€ / paquete de 10
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Descripción
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos de medios de vidrio de color ámbar.Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato PyrexTM se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500 nm.
  • Solo frascos
  • Se suministra sin tapón ni anillo de vertido
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
Almacenamiento de material sensible a la luz
10/paq.
Sí
Forma redonda
46 mm
Ámbar
Vidrio de borosilicato
ISO 4796
Ancha
88 mm
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin tapón > Capacidad: 50 ml