Learn More
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio de borosilicato ámbar Pyrex™ Código de producto.: 11333664
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio de borosilicato ámbar Pyrex™
Código de producto. 11333664
500 ml, 19/16, ±0,2 ml, 260 mm, paquete de 2
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Tolerancia:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 11333664
Marca: Pyrex 3152/18AWC
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz
  • Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
  • Grabado con número de serie individual
  • Se suministra con certificado de calibración trazable según las normas nacionales
  • Conformidad con certificación «H»‘’
  • Tapón de polietileno
  • Inscripciones de esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, Conformidad in.Hin. certificada
Material del cierre Polietileno
Color Ámbar
Descripción Inscripciones de esmalte blanco
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 260 mm
Tolerancia ±0,2 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 19/16
Título del producto
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio de borosilicato ámbar Pyrex™ >