Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de vidrio ámbar borosilicatado de clase A con tapón
Código de producto. 11349443 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 mL
50 mL
100 ml
200 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
Tolerancia:
±0,01 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,4 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tolerancia unitSize
11349443 500 ml 19/24 ± 0,25 ml paquete de 2
11359443 1000 mL 24/29 ±0,4 ml paquete de 2
11379433 10 ml 10/19 ±0,04 ml paquete de 5
11329443 200 ml 14/23 ±0,15 ml paquete de 2
11339443 250 mL 14/23 ±0,15 ml paquete de 2
11389433 20 ml 10/19 ±0,04 ml paquete de 5
11399433 25 mL 10/19 ±0,04 ml paquete de 5
11309443 50 mL 12/21 ±0,06 ml paquete de 5
11319443 100 ml 12/21 ±0,01 ml paquete de 5
9 options
Código de producto. 11349443
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar incluye tapón de polietileno intercambiable.
Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual. El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664
Material del cierre Polietileno
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 260 mm
Tolerancia ± 0,25 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 19/24