Learn More
Corning™ Pipetas PYREX™ 7079
Calibrados para administración con soplado. Las pipetas serológicas de vidrio a granel desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Marca: Corning™ 7079-10N
330.18 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24326" para aplicar la oferta.
Descripción
Estas pipetas de vidrio desechables están calibradas para administración con soplado y presentan puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y fácil. Todos las pipetas tienen graduaciones negativas y puntas pulidas al fuego para caudales uniformes y sin rebabas. No estériles, sin tapón, envasadas a granel Referencia: ASTM E-714.
Especificaciones
Sí | |
Vidrio | |
0,1 ml | |
Redondo | |
0,33 oz | |
Pipeta serológica |
ASTM E714 | |
Sí | |
2 ml | |
A granel | |
10 ml | |
Sí |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
-
Multiple Manufacturers
Campaña de investigación contra el cáncer
Ahorre a lo grande en productos esenciales para la investigación contra el cáncerPromo Code: 24147Expires: 2025-07-31
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14