Learn More
PWP1 Antibody (S01-7B5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 650.00€
Especificaciones
Antígeno | PWP1 |
---|---|
Clon | S01-7B5 |
Concentración | 0.3 mg/mL |
Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, RNA Inhibition, Sandwich ELISA 1:100-1:2000 |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18666853
|
Novus Biologicals
NBP3-19752-100ul |
100 μg |
650.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18644793
|
Novus Biologicals
NBP3-19752-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PWP1 Monoclonal antibody specifically detects PWP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), RNA Inhibition, Sandwich ELISAEspecificaciones
PWP1 | |
0.3 mg/mL | |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
IEF-SSP-9502, Keratinocyte protein IEF SSP 9502, nuclear phosphoprotein similar to S. cerevisiae PWP1, periodic tryptophan protein 1 homolog, PWP1 homolog (S. cerevisiae) | |
A synthetic peptide of human PWP1 (Uniprot # Q13610) | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
S01-7B5 | |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, RNA Inhibition, Sandwich ELISA 1:100-1:2000 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
11137 | |
IgG | |
Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
PWP1 Antibody (S01-7B5), Novus Biologicals™