Learn More
OHAUS™ Abrazadera para matraz de PVC
La abrazadera para matraz de PVC OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura varios tamaños de matraces.
Marca:  OHAUS™ 30400102
55.41 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15742519
  • 58.75€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Descripción
  • Fabricados con PVC
  • Para su uso con matraces
  • Diseñada para mantener los tubos en su sitio de forma segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1
PVC
Abrazadera para matraz de PVC de 1000 ml
Four Interlocking
Pinzas para matraces
Matraz de 1000 ml
Purple
5.66
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
OHAUS™ Abrazadera para matraz de PVC > Para su uso con: Matraz de 1000 ml