Learn More
OHAUS™ Abrazadera para matraz de PVC
La abrazadera para matraz de PVC OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura varios tamaños de matraces.
Marca: OHAUS™ 30400101
50.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con PVC
- Para su uso con matraces
- Diseñada para mantener los tubos en su sitio de forma segura
Especificaciones
1 | |
PVC | |
Abrazadera para matraz de PVC de 500 ml | |
Four Interlocking |
Pinzas para matraces | |
Matraz de 500 ml | |
Purple | |
4.41 |
Título del producto
OHAUS™ Abrazadera para matraz de PVC > Para su uso con: Matraz de 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido