Learn More
Labconco™ Purifier™ Logic™+ Class II B2 Biosafety Cabinets with Base Stand, International Models
Cabinas de riesgo biológico de extracción total con un diseño ergonómico avanzado que destaca por su comodidad y funcionalidad para el usuario.
20900.00€
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de producto Tipo B2
Modelo Modelo internacional
Nivel de ruido <63 dBA
Tomas Dos
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Anchura (imperial) interior Incluye Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura (imperial) interior Incluye Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
16629183
Ver documentos
Labconco™
303481131
4 ft Con paquete de accesorios 230 V Schuko Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Modelo internacional
Dos
20,3 cm
8 in
31,2 in
Tipo B2
<63 dBA
100,1/106,1 pulg
Entre 254,2 y 269,2 cm
5 años
79,25 cm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Labconco™ Purifier™ Logic™+ Class II B2 Biosafety Cabinets with Base Stand, International Models