Learn More
PUMA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | PUMA |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16896575
|
Proteintech
55120-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16886575
|
Proteintech
55120-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
55120-1-AP can recognize PUMA alpha 21-24 kDa and PUMA beta 15-18 kDa.
PUMA is one of the pro-apoptotic Bcl-2 family members including Bax and Noxa, which are also transcriptional targets of p53. The PUMA gene encodes two BH3 domain-containing proteins termed PUMA-a and PUMA-b. PUMA proteins bind Bcl-2, localize to the mitochondria, and induce cytochrome c release and apoptosis in response to p53. PUMA may be a direct mediator of p53-induced apoptosis. Antisense inhibition of PUMA expression reduced the apoptotic response to p53, and PUMA is likely to play a role in mediating p53-induced cell death through the cytochrome c/Apaf-1-dependent pathway.Especificaciones
PUMA | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q80ZG6, Q99ML1, Q9BXH1 | |
170770, 27113, 317673 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
BBC3 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BBC3, JFY 1, JFY1, PUMA | |
Bbc3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
PUMA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech