missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTH VHH-8His-Cys-tag Recombinant Alpaca Monoclonal Antibody (SAA1261), Invitrogen™
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA554667
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Compatible with Direct ELISA
PTH VHH-8His-Cys-tag Recombinant Monoclonal antibody specifically detects PTH VHH-8His-Cys-tag in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Surface plasmon resonance, Western Blot
Especificaciones
PTH VHH-8His-Cys-tag | |
Recombinant Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with no preservative | |
P01270 | |
Alpaca | |
Metal-chelate chromatography | |
RUO | |
5741 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Surface Plasmon Resonance, Western Blot | |
SAA1261 | |
Unconjugated | |
PTH | |
hypothalamic parathyroid hormone; parathormone; Parathyrin; parathyroid hormone; parathyroid hormone 1; preproparathyroid hormone; prepro-PTH; PTH; PTH-(1-84); Pth1; Pthp; Pthr1 | |
Recombinant Human PTH. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
VHH |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
PTH VHH-8His-Cys-tag Recombinant Alpaca Monoclonal Antibody (SAA1261), Invitrogen™ > 100 μg, Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido