Learn More
Fisherbrand™ Guía de agitador universal de PTFE (V7)
Junta de PTFE/PEEK compuesta permanentemente cargada. La guía para agitadores universales de PTFE (V7) Fisherbrand™ contiene un cojinete de bolas de vidrio fabricado especialmente para proporcionar rigidez y suavidad de funcionamiento.
Marca: Fisherbrand™ 005.104.7
Descripción
- Rendimiento con vacío (5mm Hg) y presión (3 a 5 psi)
- Alto nivel de resistencia química
- Antisacudida y vibración reducida
- Sin diseminación
- Anillo de junta de autoliberación
- Velocidades máximas recomendadas: continuas 500 rpm, intermitentes 800rpm Para ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE.
Especificaciones
45 mm | |
Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio | |
96 mm | |
Cono A 24/40 |
8 mm | |
Alineación del eje durante el mezclado | |
1 unidad | |
Guía de agitador universal de PTFE (V7) |
Título del producto
Fisherbrand™ Guía de agitador universal de PTFE (V7) > Diámetro del eje: 8 mm, tamaño de junta: Cono A 24/40
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido