Learn More
Fisherbrand™ Pinzas pequeñas de PTFE, Fine Sharp
Las pinzas pequeñas de PTFE Fisherbrand™, Fine Sharp son inertes y no contaminantes
Marca:  Fisherbrand™ 027.0101
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16266021
  • 12.25€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de -200 °C a +280 °C.
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
100 mm
Pinzas pequeñas de PTFE Fisherbrand™, Fine Sharp
1 unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Pinzas pequeñas de PTFE, Fine Sharp > Longitud: 100mm