Learn More
Fisherbrand™ PTFE Test Tubes, Round Bottom with Lip
Fisherbrand™ PTFE Test Tubes, Round Bottom with Lip have a smooth internal finish and are usable to 280°C.
11.20€ - 19.65€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Cantidad | 1 |
Línea de productos | Fisherbrand™ |
Forma del fondo | Redondo |
Tipo de producto | Tubos de ensayo de fondo redondo con lengüeta |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16245971
|
Fisherbrand™
|
8 ml | 12 mm | 100 mm |
11.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16255971
|
Fisherbrand™
|
13 ml | 16 mm | 100 mm |
11.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16265971
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 25 mm | 145 mm |
19.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16275971
|
Fisherbrand™
|
85 ml | 40 mm | 100 mm |
19.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Round Bottom with Lip
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Fisherbrand™ | |
Tubos de ensayo de fondo redondo con lengüeta |
1 | |
Redondo |