Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de PTFE con fondo redondo y reborde
Código de producto. 16265971 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longitud (métrico):
100 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
16265971 50 ml 25 mm 145 mm cada uno
16245971 8 ml 12 mm 100 mm cada uno
16255971 13 ml 16 mm 100 mm cada uno
16275971 85 ml 40 mm 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16265971
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Los tubos de ensayo de PTFE Fisherbrand™, con fondo redondo y tapón de rosca, tienen un acabado interior liso y se pueden utilizar a 280 °C.
  • Fondo redondo con reborde
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Tekniske data
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1
Línea de productos Fisherbrand
Longitud (métrico) 145 mm
Forma del fondo Redondo
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de producto Tubos de ensayo de fondo redondo con labio
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.