Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de PTFE con fondo redondo y reborde
Código de producto. 16245971 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longitud (métrico):
100 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
16245971 8 ml 12 mm 100 mm cada uno
16255971 13 ml 16 mm 100 mm cada uno
16265971 50 ml 25 mm 145 mm cada uno
16275971 85 ml 40 mm 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16245971
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo de PTFE Fisherbrand™, con fondo redondo y tapón de rosca, tienen un acabado interior liso y se pueden utilizar a 280 °C.
  • Fondo redondo con reborde
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1
Línea de productos Fisherbrand
Longitud (métrico) 100 mm
Forma del fondo Redondo
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubos de ensayo de fondo redondo con borde