Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE con anillo extraíble
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo extraíble son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo de pivote.
Marca:  Fisherbrand™ 001.17127
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10120002
  • 17.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Moldeado isoestáticamente en PTFE puro, aprobado por la FDA
  • Pulido de forma individual para mantenerse limpio durante más tiempo
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
127 x 16 x 16 mm
16 mm
16 mm
1 unidad
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Junta de PTFE
127 mm
Cilíndrico
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE con anillo extraíble > Dimensiones (diám. x L): 16 diám. x 127 L, mm