Learn More
Cowie Technology™ Pinzas de PTFE de extremo cuadrado
Las pinzas de extremo cuadrado de PTFE Cowie Technology™ son inertes a prácticamente todos los reactivos químicos y completamente no contaminantes.
21.60€ - 44.15€
Especificaciones
Estilo de punta | Cuadrada |
---|---|
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tipo de producto | Pinzas / tenazas de PTFE |
Acabado | Suave |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10510292
|
Cowie Technology™
027.150 |
150 mm |
30.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10281802
|
Cowie Technology™
027.200 |
200 mm |
44.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10282092
|
Cowie Technology™
027.100 |
100 mm |
21.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Químicamente inertes
- No contaminante
- Se puede utilizar a 280 °C
- Fabricadas con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de FDA y USP Clase VI
Especificaciones
Cuadrada | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Suave | |
Rígida |
1 unidad | |
Pinzas / tenazas de PTFE | |
5 mm |