Learn More
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flasks have a smooth internal finish, are inert and usable to 280°C. Tapers match standard ground glass joints and are without sealing rings.
Marca:  Fisherbrand™ 040.0100.29
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16236051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de -200 °C a +280 °C.
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
Matraz de fondo redondo de PTFE de Fisherbrand™, 100 ml
Politetrafluoroetileno (PTFE)
29/42
64 mm
100 ml
Juntas de vidrio esmerilado cónico estándar
De -200 °C a +280 °C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask > ml: 100; juntas: 29/42; diámetro: 64 mm