Learn More
Bohlender™ Juntas de rosca de laboratorio HT de PTFE y PPS, GL 14
Ideales para la conexión de equipos y accesorios con roscas GL a tubos con paredes rígidas o a tubos fabricados con vidrio, plástico o metal.
28.00€ - 54.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA |
---|---|
Material | PPS, PTFE |
Para utilizar con (aplicación) | Conexión de equipos/accesorios a tubos con paredes rígidas |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
Tamaño de rosca | GL 14 |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10105411
|
Bohlender™
D628-10 |
0,8 mm (D.E.) |
54.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10491682
|
Bohlender™
D628-18 |
1,0 mm (D.E.) |
53.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10777682
|
Bohlender™
D628-50 |
3,0 mm (D.E.) |
28.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Resistentes a la temperatura de desde los - 50 °C a los + 250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA
- Presión de funcionamiento máxima de 10 bar
- Apto para vacío
- Tapón de rosca negro de PPS
- Las partes internas constan de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm
- Algunas aplicaciones son fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción
- Disponible para una amplia gama de tamaños de rosca GL y diámetros de tubos
Especificaciones
FDA | |
Conexión de equipos/accesorios a tubos con paredes rígidas | |
GL 14 | |
de 250 °C |
PPS, PTFE | |
-50 °C | |
10 bar | |
Junta de rosca de laboratorio |