Learn More
DWK Life Sciences Llave de PTFE con rosca, con dispositivo de retención de tres piezas
Para usarse con grifos desechables pulidos DURAN™.
Marca: DWK Life Sciences 286220201
432.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tapones de válvula desechables de PTFE en combinación con la válvula desechable pulida DURAN™ representan una alternativa sin grasa. El dispositivo de seguridad del grifo de 3 piezas ya está incluido en el contenido de la entrega.
- Fabricada con PTFE con rosca y dispositivo de bloqueo de válvula de 3 piezas
- Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™
- Trabajo sin grasa
Especificaciones
2,5 mm | |
No | |
50/Paq. |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
NS 12.5 | |
Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™ |