Learn More
Cowie Technology™ Barras de agitación revestidas de PTFE con núcleo de tierras raras, elípticas
Se emplea para aumentar significativamente la fuerza magnética y la resistencia a la desmagnetización. Las barras agitadoras de tierras raras se identifican fácilmente por una mancha negra de carbono químicamente inerte.
13.60€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE
Forma Elíptica
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10341542
Ver documentos
Cowie Technology™
001.2650.RE
50 mm 24 mm
13.60€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Utiliza imanes de tierras raras para aumentar significativamente la fuerza magnética en comparación con aquellas que usan imanes AlNiCo
  • El núcleo de samario-cobalto es resistente a la desmagnetización
  • Identificado por una mancha negra de carbono químicamente inerte
La elevada potencia de acoplamiento magnético de las barras de agitación de tierras raras puede causar la abrasión del revestimiento de PTFE contra la base del recipiente. Cuando se utilizan matrices de agitación, como en placas de pocillos múltiples, se puede observar la interacción lateral entre barras de agitación.
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Elíptica
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cowie Technology™ Barras de agitación revestidas de PTFE con núcleo de tierras raras, elípticas