Learn More
Kartell™ PTFE Beaker
Possess excellent chemical, mechanical and heat resistance. Kartell™ PTFE Beaker is a non-contaminating beaker that is completely inert to highly corrosive reagents.
Marca:  Kartell™ 0072000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10366111
  • 64.10€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Descripción
  • Excelente resistencia química, mecánica y térmica
  • Soportan temperaturas de hasta 250 °C
  • Soporta temperaturas de hasta 300 °C durante intervalos cortos de tiempo
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
250 ml
Adecuado para productos alimenticios
250 °C
No
66,58mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
92,69mm
Vaso de precipitados
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Kartell™ PTFE Beaker > Capacidad, Métrico: 250mL