Learn More
PRPF31, Mouse anti-Human, Clone: 8E1, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00026121-M02.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: GKSGSGRVRQTQVNEATKARISKTLQRTLQKQSVVYGGKSTIRDRSSGTASSVAFTPLQGLEIVNPQAAEKKVAEANQKYFSSMAEFLKVKGEKSGLMSTEspecificaciones
PRPF31 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
PRP31 pre-mRNA processing factor 31 homolog (S. cerevisiae) | |
DKFZp566J153/NY-BR-99/PRP31/RP11 | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Human, Rat | |
Antibody |
ELISA, Western Blot | |
8E1 | |
In 1x PBS, pH 7.4 | |
NM_015629 | |
PRPF31 | |
PRPF31 (NP_056444, 400 a.a. ∼ 499 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
RUO | |
26121 | |
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IgG2a κ |
Título del producto
PRPF31, Mouse anti-Human, Clone: 8E1, Abnova™ > 100μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido