Learn More
Hamilton™ Columnas de HPLC de exclusión iónica PRP™-X300
Relleno de columna polimérico para la separación de alcoholes y ácidos orgánicos
Marca: Hamilton™ 79464
Descripción
Las columnas PRP-X300, empaquetada con un material para HPLC rápido y versátil, separan rápida y fácilmente alcoholes y ácidos orgánicos estrechamente relacionados sin necesidad de calentarse. El soporte de poliestireno-divinilbenceno sulfonado separa las muestras mediante un mecanismo de modo mixto.
Tres modos de separación
- Unión de hidrógeno, fase inversa y exclusión de iones
- Con las columnas PRP-X300 se puede analizar una amplia variedad de muestras, ya que su selectividad puede modificarse si se cambia el pH del tampón o si se añade un modificador orgánico (metanol o acetonitrilo) al tampón. El soporte se mantiene estable en presencia de disolventes orgánicos y permite analizar muestras que se han conservado durante mucho tiempo en soportes de exclusión de iones convencionales. El uso de condiciones isocráticas permite analizar las muestras sin reequilibrar la columna.
- La excelente selectividad de las columnas PRP-X300 garantiza que la mayoría de las separaciones se completen en cinco minutos
- La mayoría de las muestras solo requieren una preparación mínima antes de la inyección
- Tamaño de partícula: 7 μm
- Diámetros internos de tres columnas: Entre 1,0 y 4,6mm
- Materiales de dos columnas: Acero inoxidable 316 y PEEK
- Precolumnas analíticas y semipreparativas/preparativas
Especificaciones
Columna de análisis | |
150 mm | |
pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico | |
De 1 a 13 | |
De 5 °C a 60 °C | |
PRP-X300 | |
Intercambio iónico | |
Acero inoxidable |
4,1 mm | |
5000 psi (345 bar) | |
7 μm | |
100 Å | |
L17 | |
PSDVB/ácido sulfónico | |
Intercambio iónico | |
Columna |