Learn More
Hamilton™ Columnas PRP-1 para HPLC de fase inversa, partícula de 10um: PEEK
Alternativa estable a las columnas C8 y C18
Marca: Hamilton™ 79381
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
pH de gran estabilidad
- El pH con estabilidad de 1 a 13 permite el análisis de muestras a pH alto (8-13) sin riesgo de que la columna se degrade o pierda de eficacia. Con este intervalo de pH ampliado también se consigue que las muestras se cromatografíen mientras se ionizan.
- El PRP-1 está completamente fabricado en poli(estireno-divinilbenceno), por lo que ningún grupo silanol puede causar pérdidas de muestra y se consigue mejorar la recuperación y cuantificación de muestras lábiles y reactivas.
- Las columnas de fase inversa PRP-1 son ideales para aplicaciones que requieren un alto grado de consistencia columna a columna y lote a lote (en concreto, control de calidad y ensayos clínicos). A diferencia de las columnas C8 o C18, las columnas PRP-1 no tienen un revestimiento de fase estacionaria.
- Las columnas vienen preempaquetadas y probadas y están disponibles en varios tamaños, desde una escala analítica hasta una semipreparativa o preparativa. El material de empaquetamiento es consistente y permite ampliar el método lineal.
- Las columnas PRP-1 están empaquetadas con poli(estireno-divinilbenceno). Este soporte tiene una presión estable de hasta 344,73 bar (5000 psi) y está entrecruzado para evitar que se contraiga o hinche (algo común en otras columnas poliméricas). Dado que el soporte es completamente polimérico sin sílice que se deteriore, las columnas PRP-1 tienen una vida útil más larga que las columnas C4, C8 y C18.
- Tamaño de partícula: 10 μm
- Diámetros internos de la columna: 4,1, 4,6 7 y 10 mm
- Precolumnas analíticas y semipreparativas
Especificaciones
Columna de análisis | |
1,0 mL/min | |
5000 psi (345 bar) | |
10 μm | |
100 Å | |
L21 | |
PSDVB (poliestireno divinilbenceno) | |
Fase reversa | |
Columna |
4,6 mm | |
250 mm | |
pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico | |
De 1 a 13 | |
5°C a 85°C | |
PRP-h1 | |
Fase reversa | |
PEEK |
Título del producto
Hamilton™ Columnas PRP-1 para HPLC de fase inversa, partícula de 10um: PEEK > 250 x 4,6 mm (L x DI); partículas de 10 micras; PEEK
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido