Learn More
Novex™ Micromatrices de proteínas humanas ProtoArray™
Micromatrices de proteínas humanas ProtoArray™
Marca:  Novex™ PAH0525101
Código de producto. 15429764
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Micromatrices de proteínas humanas ProtoArray™
Solid
Una micromatriz con más de 9000 proteínas humanas únicas en la que se colocan en matrices en duplicado en un portaobjetos de vidrio revestido de nitrocelulosa de 2,5 x 7 cm
– 20 °C
matrices de proteínas, ensayos y análisis de proteínas, biología de proteínas, micromatrices de proteínas, interacciones entre proteínas
1 matriz
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Novex™ Micromatrices de proteínas humanas ProtoArray™ > 1 matriz