Learn More
Macherey-Nagel™ Protino GST / 4B FPLC 1 mL columns for GST-tag Protein Purification
Código de producto. 12939934
Capacity: 1mL
Click to view available options
:
Capacity: 1mL
Best choice for cost effective GST-tag protein purification.
  • MPLC, FPLC, peristaltic pump, or syringe
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 mL
Concentración 0.1 M acetate, pH 4, 0.1 M NaOH, 70% ethanol, or 6 M guanidine hydrochloride
Cantidad 1 mL
Tipo Column
Volumen de muestra 1 mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
Título del producto
Macherey-Nagel™ Protino GST / 4B FPLC 1 mL columns for GST-tag Protein Purification >