Learn More
Abeba™ Zapatos Protektor Line 1610
El exterior de piel incluye material reflectante.
Marca: Abeba™ 1610/48
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Piel suave de color blanco
- Puntera de acero.
- Entresuela de acero resistente a la penetración
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Antiestático
- Forro de piel.
- Zona del empeine con cordones.
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuero | |
Antideslizante | |
1610 |
Blanco | |
48 | |
Poliuretano | |
Acero |
Título del producto
Abeba™ Zapatos Protektor Line 1610 > Tamaño: 48
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido