Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humano competitivo de prostaglandina E2
ELISA competitivo
Marca: Invitrogen™ EHPGE2
Descripción
El ELISA de prostaglandina E2 humana (Hu PGE2) cuantifica Hu PGE2 en suero humano, sangre completa, saliva, orina o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la PGE2 humana natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para PGE2 humano está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es inversamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La prostoglandina E2 (PGE2) es un potente mediador lipídico producido por el metabolismo del ácido araquidónico a través de la vía de la ciclooxigenasa (COX). Después de la estimulación celular, el ácido araquidónico se hidroliza a partir de los almacenes de fosfolípidos por medio de una de las clases de enzimas A2 de fosfolipasa y se convierte al endoperóxido inestable PGH2 por medio de COX 1 o COX 2. La PGH2 se isomeriza a PGE2 por medio de una de 3 las enzimas distintas PGES 1 microsomales (mPGES 1), mPGES 2 o una enzima citosólica, cPGES. La PGE2 es activa en una serie de sistemas y entornos fisiológicos, como por ejemplo, inflamación, regulación inmunitaria, generación de fiebre, percepción del dolor, protección de la mucosa gástrica, fertilidad y parto, así como retención de sodio y agua. Los efectos de la PGE2 se transducen por medio de 4 subtipos de receptores emparejados con proteínas G designados EP1, EP2, EP3, EP4, con valores de Kd para la PGE2 que van de 1 a 10 Nm. La PGE2 se metaboliza rápidamente in vivo por medio de la vía de la prostaglandina 15 deshidrogenasa (15 hidroxi PGDH) al metabolito inactivo 13,14 dihidro 15 keto PGE2. La vida media de la GPE2 en el sistema circulatorio es de ∽30 segundos y los niveles plasmáticos normales son 3 12 pg/ml.
Especificaciones
39,1-2500 pg/ml | |
Kit ELISA competitivo PGE2 | |
ELISA colorimétrico (sustrato p-NPP) para placa transparente de 96 pocillos | |
Orina, Saliva, Sangre completa, Sobrenadante, Suero | |
Microplaca de 96 pocillos | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
10,7% | |
AP | |
Depende del tipo y nivel de muestra | |
RUO | |
-20 °C | |
1 h 20 min |
13,4 pg | |
AP | |
Kit de ELISA | |
No hay reacción cruzada significativa con 13,14-dihidro-15-keto-PGF2a; 6,15-keto-13-dihidro-PGF1a; tromboxano B2; 2-araquidonoilglicerol; anandamida; PGD2; ácido araquidónico. Menos del 1% de reacción cruzada con PFG2a; 6-keto-PGF1a; PGA2; PGB1; aprox. 16 % de rea cruzada | |
Humano | |
4 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección, Conjugado AP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
Absorbancia a 405 nm menos absorbancia a 570 nm | |
96 pruebas | |
Saliva, 10 μl; suero, 10 μl; sobrenadante, 100 μl; Orina, 10 μl; sangre completa, 10 μl | |
Humano | |
2 h 45 min |
Seguridad y manipulación
- PGE2 standard
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol