Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 azul
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 5 y 6
- EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
- Costuras externas
- Cremallera de nailon con solapa
- Disponible en azul en tallas de S a XXXL (prenda también disponible en blanco).
- Capucha de 2 piezas.
- Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | XL |
| Material | Tela de SMS |
| Color | Azul |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Tipo de costura | Cosido |
| Clase de protección | Categoría III, Tipos 5 y 6 |
| Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.