Learn More
Propanol-2 (iso-propanol), grado de HPLC para uso en laboratorio y HPLC, Chem Lab
Código de producto. 15969286
Propanol-2 (iso-propanol), grado de HPLC para uso en laboratorio y HPLC, 2,5 l
Click to view available options
:
Propanol-2 (iso-propanol), grado de HPLC para uso en laboratorio y HPLC, 2,5 l
Especificaciones
Punto de fusión -89°C
CAS 67-63-0
Color Incolora
Acidez < 0.0005 meq/g
Densidad 0.78 g/mL
Punto de ebullición 82°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12 °C
Envase Frasco de vidrio/H
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo > 99.8%
Fórmula molecular C3H8O
Agua < 1000 ppm
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nombre IUPAC propano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 60.10
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iso-Propanol
Título del producto
Propanol-2 (iso-propanol), grado de HPLC para uso en laboratorio y HPLC, Chem Lab >