Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC ProPac™ Elite WCX
Esta columna proporciona separaciones uniformes de proteínas terapéuticas, como anticuerpos monoclonales, conjugados de fármacos-anticuerpos, biosimilares y variantes de carga.
Marca:  Thermo Scientific™ 302973
1046.44 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16356931
  • 1055.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Descubra la exclusiva columna de cromatografía líquida de intercambio de cationes débiles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Esta columna, diseñada para la caracterización de proteínas, como proteínas terapéuticas, anticuerpos monoclonales (mAb), conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC) y proteínas biosimilares, ofrece una alta resolución y una separación de proteínas y de sus variantes de carga de alta eficacia.
La excepcional química de la columna proporciona un rendimiento excelente en una amplia gama de composiciones de pH, temperatura y fase móvil con una excelente recuperación y bajo arrastre.
Características destacadas
  • Potencia de resolución superior para proteínas, anticuerpos monoclonales y variantes de carga asociadas
  • Alta eficacia con separaciones reproducibles
  • Alta recuperación con baja contaminación cruzada
  • Amplio intervalo de pH de funcionamiento: 2/12
  • Estabilidad a alta temperatura: hasta 60 °C
  • Gran capacidad
  • Compatible con tampones de gradiente de pH CX-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
De 0,4 a 1,0 mL/min
4500 psi (310 bar)
5 μm
No poroso
de 10°C a 60°C
ProPac
Intercambio iónico
Bio-LC
4 mm
50 mm
Recomendada: Tampones para productos y NaCl. Se requiere un mínimo de 20 mM de sal. No enjuague con DI H2O puro
De 2 a 12
1 columna
Carboxilato
Partículas DVB no porosas con revestimiento hidrófilo
Intercambio iónico
Responsibly packaged
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columna para HPLC ProPac™ Elite WCX >