Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC ProPac™ Elite WCX
Esta columna proporciona separaciones uniformes de proteínas terapéuticas, como anticuerpos monoclonales, conjugados de fármacos-anticuerpos, biosimilares y variantes de carga.
Marca: Thermo Scientific™ 303027
1348.22 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Descubra la exclusiva columna de cromatografía líquida de intercambio de cationes débiles (WCX) Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX. Esta columna, diseñada para la caracterización de proteínas, como proteínas terapéuticas, anticuerpos monoclonales (mAb), conjugados de fármacos-anticuerpos (ADC) y proteínas biosimilares, ofrece una alta resolución y una separación de proteínas y de sus variantes de carga de alta eficacia.
La excepcional química de la columna proporciona un rendimiento excelente en una amplia gama de composiciones de pH, temperatura y fase móvil con una excelente recuperación y bajo arrastre.
Características destacadas- Potencia de resolución superior para proteínas, anticuerpos monoclonales y variantes de carga asociadas
- Alta eficacia con separaciones reproducibles
- Alta recuperación con baja contaminación cruzada
- Amplio intervalo de pH de funcionamiento: 2/12
- Estabilidad a alta temperatura: hasta 60 °C
- Gran capacidad
- Compatible con tampones de gradiente de pH CX-1
Especificaciones
Columna de análisis | |
De 0,1 a 0,25 /min | |
4500 psi (310 bar) | |
5 μm | |
No poroso | |
de 10°C a 60°C | |
ProPac | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
2 mm | |
150 mm | |
Recomendada: Tampones para productos y NaCl. Se requiere un mínimo de 20 mM de sal. No enjuague con DI H2O puro | |
De 2 a 12 | |
1 columna | |
Carboxilato | |
Partículas DVB no porosas con revestimiento hidrófilo | |
Intercambio iónico | |
Responsibly packaged |