Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico monocanal Proline™ Plus
Diseñado para ofrecer comodidad y calidad para las tareas diarias de pipeteo manual. La micropipeta monocanal Sartorius Proline™ Plus combina una construcción resistente con facilidad de uso, además de ofrecer la más amplia gama de micropipetas para diferentes usuarios y aplicaciones. Disponible con rangos de volumen de 0.1 μl a 10 ml.
Marca: Sartorius 728030
171.86 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Descripción
Ideal para profesionales de laboratorio experimentados y estudiantes por igual- La gama más amplia de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando los volúmenes necesitan estar listos para evitar errores
- El mecanismo Optiload permite la carga de la punta con un sellado perfecto de la punta en el cono de la punta
- Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
- Ajuste de volumen ajustable con parada de clic
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Estructura duradera y reforzada con alta resistencia química y UV
- Fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos
- No es necesario apretar la pipeta durante el pipeteo
- Expulsión de la punta ligera y fácil
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
- Proceso de calibración sencillo
- Números grandes y códigos de color en la pantalla de volumen
- La codificación de color del volumen permite la selección correcta del volumen de la punta a través del código de color correspondiente
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
Especificaciones
Del 3 al 0,9% | |
Yes | |
Amarillo | |
Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave | |
Polypropylene | |
Proline™ | |
Non-sterile | |
De 2 to 20 μl | |
Minimiza el riesgo de contaminación con filtros de cono seguro y completamente esterilizable en autoclave | |
Desde 2,00 hasta 0,40 | |
2 años |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipeta | |
Ergonómico | |
0,02 μl | |
Sí |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-06-30
New Offer Ahorre hasta un 78% -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13