Learn More
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3210 Portable Dissolved Oxygen Meter
A versatile, portable, comfortable DO-meter, the ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3210 has a backlit LCD graphic display for mobile measurement. For all portable field measurement applications.
Marca: WTW™ 2BA201
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Meter with carry case including galvanic DO probe CellOx™ 325, cleaning solution, electrolyte, 3 exchange membrane heads, stand, beaker, instruction manual, CD-ROM and batteries | |
De 500 a 1100 mbar | |
De -5 °C a +105 °C | |
± 0,1 °C | |
200 Manual points | |
IP-67 | |
4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH | |
De 0 a 90 mg/l | |
0.01, 0.1mg/L | |
1% | |
Recargable de NiMH | |
17.7 cm | |
5.7 cm |
For all portable field measurement applications | |
1 | |
0.1 | |
LCD | |
cETLus, CE, ISO 9001:2008 | |
3 años | |
Sonda de OD galvánica, CellOx 325 | |
De 0 a 70 ppt | |
0 to 600% | |
Hasta 1000 horas | |
Medidor de oxígeno disuelto portátil | |
7.9 cm | |
± 0,5 % del valor |
Título del producto
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3210 Portable Dissolved Oxygen Meter > Includes: Meter with carry case including galvanic DO probe CellOx 325
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido