Learn More
Bohlender™ Caja de guantes SICCO™ Duo 2 con cámara de transferencia antiestática
Caja de guantes Duo 2 con cámara de transferencia hecha de un marco de aluminio con paneles disipativos estáticos de policarbonato.
Marca:  Bohlender™ V1715-08
Detalles adicionales : Peso : 315.00000kg
Código de producto. 17177674
  • 17362.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Marco de aluminio con paneles disipativos estáticos de policarbonato, panel base de polietileno disipativo estático
  • Partes frontal y posterior con una puerta, dos pares de entradas para guantes opuestas y un par de guantes de EPDM disipativo estático de tamaño 9,75 cada una
  • Dos entradas de cable (lado inferior izquierdo)
  • Cámara de transferencia (derecha) con dos puertas; la puerta externa cuenta con un cierre para evitar que se abra accidentalmente
  • La bandeja se extiende por el espacio de trabajo gracias a la abertura de la puerta interna para facilitar la extracción de los productos introducidos y solo funciona desde un lado de la estación de trabajo (parte frontal derecha)
  • Espacio de trabajo y cámara de transferencia, incluidos dos conectores de manguera para el llenado de gas en cada tubo y los tubos apropiados (2 tubos de 5 m para el llenado de gas fabricados con PVC y 2 tubos de aireación de 5 m de PE)
  • Todos los materiales utilizados pueden descargar la carga electrostática mediante un cable de conexión a tierra que se conecta en la parte posterior (rosca de conexión M6)
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Excelente visibilidad completa
  • Patas de goma no deslizante
  • Cables de plomo para dispositivos eléctricos
  • Gran abertura frontal
  • Conectores para llenado y aireación de gas, incluidos los tubos adecuados
  • Cámara de transferencia para la inserción de otros productos
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
33 in
845 mm
26 in
665 mm
475 L
32 kg
33 in
850 mm
35 in
890 mm
28 in
710 mm
Duo 2
71 lb
47 in
1200 mm