Learn More
Labconco™ Cabinas de seguridad para productos biológicos Purifier™ Cell Logic™+ clase II A2 con Scope-Ready y Temp-Zone con soporte, modelos internacionales
Las cabinas de riesgo biológico listas para microscopio con diseño ergonómico avanzado destacan respecto a funcionalidad y comodidad del usuario
Marca:  Labconco™ 342591131
Detalles adicionales : Peso : 312.97900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16555700
  • 19480.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Todos los modelos incluyen:
  • Motor de conmutación electrónica (ECM)
  • Sistema de control de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)
  • Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro
  • Sistema de entrada Air-Wave™
  • Canal de presión negativa Contain-Air™
  • Filtros HEPA con una eficacia del 99,99 % de suministro y escape Filtros ULPA con una eficacia del 99,999 % disponibles
  • Pantalla LCD en color de línea de visión, con montaje interior y sistema operativo myLogic. Muestra la duración del filtro y los mensajes de estado de condiciones de alarma y alertas. Disponible en 8 idiomas
  • Iluminación LED brillante, de 90 a 150 velas, sin reflejos situada fuera del área de trabajo contaminada
  • Totalmente cerrado, guillotina de vidrio de seguridad templado de 6,35 mm (1/4 in)
  • Rejilla de entrada de acero inoxidable curva con ranuras de flujo de aire secundario de aire de reserva
  • Dos tomas eléctricas dúplex. Acero inoxidable empotrado con bisagras amortiguadas. Salidas sencillas en los modelos de 230 V. Una salida en cada lado, con interrupción por fallo de conexión a tierra (115 V)
  • Arranque y apagado programables por el usuario del sistema Smart-Start™
  • El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrada
  • Interior de acero inoxidable hermético y exterior de acero inoxidable con revestimiento de polvo
  • Gancho para toallas desmontable situado debajo de la superficie de trabajo
  • Bloqueo de seguridad electrónico activado por código
  • Apertura máxima de la guillotina de 57 cm y 69 cm de altura de visión
  • Guillotina en ángulo de 10° con mecanismo de elevación sencillo y equilibrado
  • Control de pantalla táctil compatible con ADA en el poste derecho
  • Nivel de ruido <63 dBA
  • Carga térmica 990 BTU/hora (modelos de 121,9 cm [4 pies])
  • Superficie de trabajo desmontable, sin uniones, de acero inoxidable 304, con mandos de elevación
  • Paquete Scope-Ready™ compuesto por guillotina de corte de 18 × 27 cm, (an. × al.) y sello Pure-Vu™ con collar de acero con revestimiento de polvo. La plataforma de aislamiento Stand-Still™ es necesaria y se vende por separado
  • Paquete Temp-Zone™ compuesto por un área de trabajo controlada por temperatura, 27 × 30 cm (an. × pr.) (17,78 × 30 cm [7,0 × 12,0 in] en los modelos de 91,44 cm [3 ft]) situados en el lado izquierdo de la superficie de trabajo. Se requiere circulador (no incluido). Requisitos del baño de circulación: caudal mínimo de 1,5 a 1,9 LPM, volumen típico de 6 litros y temperatura de 0 a 50 °C (enfriador/calentador)
  • Velocidad de flujo entrante nominal de 105 fpm (0,5 m/s)
  • Velocidad de flujo saliente nominal de 55 fpm (0,3 m/s)
  • Aproximadamente, 70 % de recirculación de aire
  • Pr. × al. total: 79,2 x 156,7 cm (31,2 x 61,7 pulg)
  • Cable de alimentación de 3 m con enchufe
  • Temporizador y reloj digital integrados
  • Cinco años de garantía
  • Cumple con NSF International
  • En algunos modelos se incluye un soporte de base telescópica no soldado con aprobación NSF opcional
  • Paquete de accesorios opcional (accesorio/s de servicio conforme a ADA con válvula/s tipo bola/s y cable Vacu-Pass™ aprobado por NSF y portal de cable) incluido en algunos modelos
  • Todos los modelos requieren una base de soporte si no se selecciona la opción de soporte no soldado
Especificaciones
Especificaciones
Cumple con NSF y ASHRAE 110 modificado, marcado de conformidad CE, cumple con ADA, condiciones ISO 5 según ISO 14644-1 y 2
153,7 cm
Purifier™ Cell Logic™+
2
350 W
89,3/95,3 pulg
66,3 in
Entre 226,8 y 242,1 cm
LED
9 in
5 años
168,402 cm
31,2 in
230 V, 50/60 Hz, 8 A
Acero inoxidable
Tipo A2
<63 dBA
230 V Schuko
Dos
22,9 cm
0,187 m3s
Cabina con accesorios, paquetes Temp-Zone y Scope-Ready, soporte
Entre 226,8 y 242,1 cm
Una
5 ft
50/60 Hz
79,248 cm
230 V