Learn More
Labconco™ Cabinas de seguridad para productos biológicos Purifier™ Cell Logic™+ clase II A2 con Scope-Ready y Temp-Zone con soporte, modelos internacionales
Código de producto. p-7160677 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
230 V Schuko
Anchura (imperial) interior:
5 ft
Salidas:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16555700
Marca: Labconco™ 342591131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las cabinas de riesgo biológico listas para microscopio con diseño ergonómico avanzado destacan respecto a funcionalidad y comodidad del usuario
Todos los modelos incluyen:
  • Motor de conmutación electrónica (ECM)
  • Sistema de control de flujo de aire de perfil de flujo de aire constante (CAP)
  • Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro
  • Sistema de entrada Air-Wave™
  • Canal de presión negativa Contain-Air™
  • Filtros HEPA con una eficacia del 99,99 % de suministro y escape Filtros ULPA con una eficacia del 99,999 % disponibles
  • Pantalla LCD en color de línea de visión, con montaje interior y sistema operativo myLogic. Muestra la duración del filtro y los mensajes de estado de condiciones de alarma y alertas. Disponible en 8 idiomas
  • Iluminación LED brillante, de 90 a 150 velas, sin reflejos situada fuera del área de trabajo contaminada
  • Totalmente cerrado, guillotina de vidrio de seguridad templado de 6,35 mm (1/4 in)
  • Rejilla de entrada de acero inoxidable curva con ranuras de flujo de aire secundario de aire de reserva
  • Dos tomas eléctricas dúplex. Acero inoxidable empotrado con bisagras amortiguadas. Salidas sencillas en los modelos de 230 V. Una salida en cada lado, con interrupción por fallo de conexión a tierra (115 V)
  • Arranque y apagado programables por el usuario del sistema Smart-Start™
  • El sistema Night-Smart™ reduce la velocidad del ventilador cuando la guillotina está cerrada
  • Interior de acero inoxidable hermético y exterior de acero inoxidable con revestimiento de polvo
  • Gancho para toallas desmontable situado debajo de la superficie de trabajo
  • Bloqueo de seguridad electrónico activado por código
  • Apertura máxima de la guillotina de 57 cm y 69 cm de altura de visión
  • Guillotina en ángulo de 10° con mecanismo de elevación sencillo y equilibrado
  • Control de pantalla táctil compatible con ADA en el poste derecho
  • Nivel de ruido <63 dBA
  • Carga térmica 990 BTU/hora (modelos de 121,9 cm [4 pies])
  • Superficie de trabajo desmontable, sin uniones, de acero inoxidable 304, con mandos de elevación
  • Paquete Scope-Ready™ compuesto por guillotina de corte de 18 × 27 cm, (an. × al.) y sello Pure-Vu™ con collar de acero con revestimiento de polvo. La plataforma de aislamiento Stand-Still™ es necesaria y se vende por separado
  • Paquete Temp-Zone™ compuesto por un área de trabajo controlada por temperatura, 27 × 30 cm (an. × pr.) (17,78 × 30 cm [7,0 × 12,0 in] en los modelos de 91,44 cm [3 ft]) situados en el lado izquierdo de la superficie de trabajo. Se requiere circulador (no incluido). Requisitos del baño de circulación: caudal mínimo de 1,5 a 1,9 LPM, volumen típico de 6 litros y temperatura de 0 a 50 °C (enfriador/calentador)
  • Velocidad de flujo entrante nominal de 105 fpm (0,5 m/s)
  • Velocidad de flujo saliente nominal de 55 fpm (0,3 m/s)
  • Aproximadamente, 70 % de recirculación de aire
  • Pr. × al. total: 79,2 x 156,7 cm (31,2 x 61,7 pulg)
  • Cable de alimentación de 3 m con enchufe
  • Temporizador y reloj digital integrados
  • Cinco años de garantía
  • Cumple con NSF International
  • En algunos modelos se incluye un soporte de base telescópica no soldado con aprobación NSF opcional
  • Paquete de accesorios opcional (accesorio/s de servicio conforme a ADA con válvula/s tipo bola/s y cable Vacu-Pass™ aprobado por NSF y portal de cable) incluido en algunos modelos
  • Todos los modelos requieren una base de soporte si no se selecciona la opción de soporte no soldado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NSF, Modified ASHRAE 110, CE Marked, ADA, ISO 5 Conditions per ISO 14644-1 and 2
Material de la cámara Acero inoxidable
Anchura (métrico) interior 153,7 cm
Tipo de producto Tipo A2
Modelo Purifier™ Cell Logic™+
Nivel de ruido <63 dBA
Salidas 2
Tipo de tapón 230 V Schuko
Consumo de energía 350 W
Tomas Dos
Altura (imperial) 89,3/95,3 pulg
Abertura de guillotina (métrico) 22,9 cm
Anchura exterior (imperial) 66,3 in
Volumen de escape (métrico) 0,187 m3s
Anchura exterior (métrico) Entre 226,8 y 242,1 cm
Incluye Cabina con accesorios, paquetes Temp-Zone y Scope-Ready, soporte
Iluminación LED
Altura (métrico) Entre 226,8 y 242,1 cm
Abertura de guillotina (imperial) 9 in
Accesorios de servicio Una
Garantía 5 años
Anchura (imperial) interior 5 ft
Anchura (métrico) 168,402 cm
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo exterior (imperial) 31,2 in
Fondo exterior (métrico) 79,248 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 8 A
Tensión 230 V