Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezers with 3 Shelves
La serie Eppendorf CryoCube F740 ofrece una protección segura de las muestras y minimiza los costes de funcionamiento. Con hasta 576 cajas, el ultracongelador CryoCube F740h es el modelo de opción ecológica para la clase 740 L.
Marca:  Eppendorf™ F740343021
Detalles adicionales : Peso : 316.10001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937095
  • 18775.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • Asa: Parte derecha
  • 3 baldas interiores
  • de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
  • 3 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
Especificaciones
Especificaciones
Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
3
Vacío, espuma de poliuretano
Acero con pintura en polvo
LED
91,5 × 109,9 × 197,3 cm
No
de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
R290 / R170
Herméticas
Sujetar con
Acero inoxidable
3
No
62,1 × 86,5 × 139 cm
LN2 (instalado en fábrica)
Consume 11,8 KWh/día
Muestras (57.600)
Certificados
Ver productos accesorios