Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -50°C Console Freeze Dryers, Purge Valve and Shell Freezer, 230V Models
FreeZone 6L Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in easy-to-use, touch screen display. Your samples are protected with remote notification and data recording.
Marca:  Labconco™ 700612330
Detalles adicionales : Peso : 138.34570kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15742747
  • 25675.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Colector recubierto de PTFE, válvula de purga, congelador shell
Requires : Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Descripción
Descripción
Los liofilizadores de consola FreeZone de 6 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
Los liofilizadores de consola FreeZone 6 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños. Las características incluyen descongelación por gas caliente, puerto USB de montaje lateral y conexión Ethernet montado posteriormente. La consola proporciona espacio interior para una bomba de vacío y acomoda el secador de bandeja con taponado FreeZone (la bomba y el secador de bandeja con taponado se venden por separado).
Estos modelos ofrecen la gama más amplia de opciones integradas, incluido un congelador shell.
  • Bobina de colector vertical de acero inoxidable con capacidad para 6 litros de hielo antes de descongelar
  • −50° El colector C es adecuado para muestras acuosas
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • La ventana de visualización frontal facilita la supervisión del aceite de la bomba de vacío
  • Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento.
  • Incluye válvula de purga para aislar la bomba de vacío del liofilizador y un congelador shell incorporado con baño de acero inoxidable que incluye un sistema de refrigeración sin HCFC/CFC capaz de enfriar la solución de transferencia de calor a − 40 ° C
  • Otras opciones incluyen: mini cámara de secado al vacío de acero inoxidable incorporada con control a + 60 ° C
    Se necesita una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 98 l/minuto, accesorios de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
    Compliance
    Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 estándar (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).
    Servicio Técnico
    Un año
Especificaciones
Especificaciones
Liofilizador
de -50 °C
Acero
Colector recubierto de PTFE, válvula de purga, congelador Shell
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
Schuko
50 Hz
152 kg
6 l (antes de descongelar)
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
29,6 in
31,8 in
36,6 in
8 A
230 V
335 lb