Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -50°C Console Freeze Dryers, Purge Valve and Shell Freezer, 230V Models
Los liofilizadores de consola FreeZone 6 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
24015.00€ - 25675.00€
Especificaciones
Tipo | Liofilizador |
---|---|
Capacidad (métrico) | 6 l (antes de descongelar) |
N.º de estantes | 0 |
Intervalo de temperatura (métrico) | de -50 °C |
Intervalo de temperatura (imperial) | -58 °F |
Requires:
Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15762737
![]() |
Labconco™
700611330 |
Colector de acero inoxidable, válvula de purga, congelador shell | Schuko |
24015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15742747
![]() |
Labconco™
700612330 |
Colector recubierto de PTFE, válvula de purga, congelador Shell | Schuko |
25675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los liofilizadores de consola FreeZone de 6 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
FreeZone 6L Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. Features include hot gas defrost, side-mounted USB port and rear-mounted Ethernet connection. The console provides interior space for a vacuum pump and accommodates the FreeZone Stoppering Tray Dryer (pump and tray dryer sold separately).
These models offer the broadest range of built-in options including a shell freezer.
- Upright stainless steel collector coil holds 6 liters of ice before defrosting
- -50° C collector is suitable for aqueous samples
- Environmentally-friendly HCFC/CFC-free refrigeration system
- Internal coil maximizes vapor-trapping efficiency
- Optional PTFE-coated collectors withstand corrosive compounds
- Lyo-Works OS provides a real time display of collector temperature and vacuum level
- 5 in. full color touch screen display
- Flexible programming and control of optional drying accessories
- Optional End-Zone™ end point detection for flask freeze drying
- One-touch data logging and display provides information to maximize sample quality and minimize run time
- Customizable settings include language, time zone, temperature and vacuum
- Alerts and feedback of current operating parameters can be sent automatically to user-entered email addresses
- Front viewing window makes monitoring vacuum pump oil hassle free
- FreeZone exclusive features protect your vacuum pump from costly damage: A vacuum break valve bleeds air into the system when power to the freeze dryer or vacuum pump is shut off for more than 5 minutes. A moisture sensor prevents refrigeration or vacuum start-up when moisture is detected in the drain line. Vacuum pump is automatically shut down when a leak is present in initial pull down or during run.
- Includes purge valve for isolating the vacuum pump from the freeze dryer and built-in shell freezer with stainless steel bath that includes HCFC/CFC-free refrigeration system capable of cooling the heat transfer solution to -40° C
- Other options include: built-in stainless steel mini vacuum drying chamber with control to +60° C
Vacuum pump with a displacement of at least 98 liters/minute, drying accessory and freeze dry glassware (if not bulk freeze drying) are required (not included).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50 Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Liofilizador | |
0 | |
-58 °F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
75,1 cm | |
80,7 cm | |
92,9 cm | |
230 V | |
152 kg |
6 l (antes de descongelar) | |
de -50 °C | |
Acero | |
29,6 in | |
31,8 in | |
36,6 in | |
8 A | |
335 lb |