Learn More
Labconco™ Heated Product Shelf Chambers
Allows drying of bulk samples, or drying of serum bottles, vials or microplates. Labconco Heated Product Shelf Chambers are wireless and removable so that they may be placed in freezer for pre-freezing.
Marca: Labconco™ 780801130
Includes: 5 estantes y cámara transparente
Requires : Liofilizadores FreeZone
Descripción
- Las cámaras cortas incluyen tres estantes de 254 mm (10 pulgadas) de diámetro y tres sondas de temperatura; las cámaras altas incluyen cinco estantes de 254 mm (10 pulgadas) de diámetro y cinco sondas de temperatura
- Los estantes son inalámbricos y extraíbles, por lo que pueden colocarse en un congelador para precongelarlos
- Cada estante es de altura ajustable para acomodar una amplia variedad de tamaños de muestra
- La cámara se conecta al Freeze Dryer para controlar y registrar la temperatura del estante desde la pantalla Lyo-Works
- La temperatura puede ajustarse de − 20 °C a 60 °C
- Cada cámara incluye un cilindro acrílico transparente de 304,8 mm (12 pulgadas) de diámetro, una válvula de liberación de vacío y abertura de 203,2 mm (8 pulgadas) de diámetro al colector en la parte inferior de la cámara
- Se pueden instalar condensadores de 257,05 mm (10,12 pulgadas) o 355,6 mm (14 pulgadas) de diámetro
- Para usar con cualquier liofilizador FreeZone excepto los modelos Legacy
Compliance
Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 estándar (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Estante térmico | |
-20°C a +60°C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
15,2 in | |
15,2 in | |
24,6 in | |
2 A | |
230 V | |
80 lb |
3 | |
Acero (estantes), acrílico (cámara) | |
5 estantes y cámara transparente | |
38,6 cm | |
38,6 cm | |
62,4 cm | |
Schuko | |
50/60 Hz | |
36,29 kg |