Learn More
Labconco™ Heated Product Shelf Chambers
Allows drying of bulk samples, or drying of serum bottles, vials or microplates. Labconco Heated Product Shelf Chambers are wireless and removable so that they may be placed in freezer for pre-freezing.
9120.00€ - 12560.00€
Especificaciones
Tipo Estante térmico
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Material Acero (estantes), acrílico (cámara)
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Tensión Altura (métrico) tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Tensión Altura (métrico) tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
15782857
Ver documentos Detalles de la promoción
Labconco™
780801030
3 estantes y cámara transparente 230 V 43,1 cm Schuko
9120.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15702867
Ver documentos Detalles de la promoción
Labconco™
780801130
5 estantes y cámara transparente 230 V 62,4 cm Schuko
12560.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Short Chambers include three 10 in. diameter shelves and three temperature probes; Tall Chambers include five 10 in. diameter shelves and five temperature probes
  • Shelves are wireless and removable so that they may be placed in a freezer for pre-freezing
  • Each shelf is height adjustable to accommodate broad variety of sample sizes
  • Chamber connects to FreeZone Freeze Dryer for control and recording of shelf temperature from Lyo-Works display
  • Temperature may be set from −20° C to 60° C (−4° F to 140° F)
  • Each Chamber includes 12 in. diameter clear acrylic cylinder, vacuum release valve and 8 in. diameter opening to collector on bottom of chamber
  • Will fit 10.12 in. or 14.0 in. diameter condensers
  • For use with any FreeZone Freeze Dryer except Legacy models
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50 Hz models).
Garantía
One year
Especificaciones
Especificaciones
Estante térmico
-20°C a +60°C
UL, CAN/CSA, CE
38,6 cm
38,6 cm
50/60 Hz
36,29 kg
3
Acero (estantes), acrílico (cámara)
15,2 in
15,2 in
2 A
80 lb