Learn More
Labconco™ Estación de balanza con filtro ™:Anchura nominal, 1,2 m (4 pies)
Protege al usuario durante las operaciones de pesaje con polvo
Marca:  Labconco™ 3940422
Detalles adicionales : Peso : 122.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15588125
  • 9560.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Interior profundo de 59,4 cm (23,4 pulg.) para adaptarse a balanzas analíticas grandes y micro
  • Tiene una lámina de aire ergonómica con aberturas aerodinámicas de flujo de aire Clean-Sweep™
  • Cuenta con una lámina de guillotina de contención superior y un suministro de aire de dilución superior
  • Con láminas de aire de entrada lateral y sistema de eliminación de filtros de entrada/salida de bolsa
  • Filtro HEPA de escape de 99,99 % de eficacia con manómetro
  • Tiene lámpara de fluorescencia como fuente de luz y pantalla superior del difusor
  • Espeso de 0,64 cm (0,25 pulg.) de vidrio de seguridad templado delantero y lateral
  • Disponible en configuración eléctrica interna e internacional
Fabricación en acero y aluminio recubiertos de polvo
Dos puertos de uso general
Marco ergonómico con ángulos de 10° y bisagras pivotantes con sello de limpieza
Tiene un collar de escape con un diámetro interior de 1,85 m (6,06 pies) y contención de partículas verificada de forma independiente
Se requieren conductos al sistema de escape del ventilador exterior o de la casa
Compliance
SEFA 1-2005, ASHRAE 110-1995 modificado, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 N.º 1010.1
Especificaciones
Especificaciones
Epoxi
Fluorescente
ANSI Z9.5, CAN/CSA C22.2, ETL, ASHRAE 110, SEFA 1, UL
73,6 cm
38,3 in
9,4 in
23,9 cm
Monitor de flujo de aire digital Guardian 1000
2
230 V
122 kg
121,9 cm
HEPA
Aluminio revestido de epoxi
29 in
Investigación farmacéutica y otras industrias
38,3 in
97,2 cm
50/60 Hz
Sin tapón, internacional
Ventilador remoto
270 lb
48 in