Learn More
Labconco™ Sistema de balanza con filtro Xpert de 1,2 m (4 pies), alto con monitor de flujo de aire digital Guardian 1000
Los sistemas de balanza filtrada Xpert ofrecen protección al usuario mediante la contención de polvo y partículas durante los procedimientos de pesaje. El ventilador integrado y el filtro HEPA ocupan menos espacio que un escape independiente, y los soportes de aislamiento minimizan la vibración.
Marca: Labconco™ 3950472
Descripción
Características- Interior profundo de 58,4 cm (23 pulg) o 76,2 cm (30 pulg) para adaptarse a grandes balanzas analíticas y microbalanzas
- Lámina de aire ergonómica con aberturas aerodinámicas de flujo de aire Clean-Sweep
- Suministro de aire de dilución superior
- Lámina de guillotina de contención superior
- Deflector trasero perforado por zonas
- Láminas de aire de entrada lateral
- Filtro de escape HEPA, eficacia del 99,99 % en partículas con un tamaño de 0,3 micrómetros
- Sistema de eliminación de filtros con bolsas de colocación y extracción reales
- Ventilador incorporado con equilibrado dinámico, propulsor motorizado con aislamiento de vibración
- Diseño de presión negativa intrínsecamente seguro
- Manómetro Minihelic
- Diseño que ahorra espacio
- No se requiere un escape con filtro independiente
- Pantalla del difusor superior
- Funcionamiento silencioso de 48 a 66 db(A) en función del flujo de aire
- Marco de aluminio con recubrimiento epoxi en polvo seco blanco y gris glacial y deflector y cámara de admisión trasera de acero
- No se utiliza ninguna unión de plástico a plástico no fiable
- Lámpara fluorescente precableada e interruptores para el ventilador y la luz
- Control de velocidad
- Vidrio de seguridad con un espesor de 6,35 mm (1/4 pulg), templado delantero y lateral
- Apertura de la guillotina con bisagra de 23,9 cm (9,4 pulg) o 30,5 cm (12 pulg)
- Guillotina ergonómica con bisagra y con ángulo de 10 grados que pivota hacia arriba, se bloquea para la carga y tiene una junta de limpieza para contener contaminantes
- Dos puertos de uso
- Contención de partículas verificada independientemente por SafeBridge Consultants, Inc.
Especificaciones
Cabinas para balanzas | |
Fluorescente | |
29 in | |
12 in | |
50/60 Hz | |
230 V | |
136 kg |
HEPA | |
ANSI Z9.5, CAN/CSA C22.2, ASHRAE 110 modificado, SEFA 1, UL | |
46,3 in | |
30,5 cm | |
Guardian 1000 Digital | |
300 lb | |
48 in |