Learn More
BUCHI Rotavapor™ Dynamic R-300
Cuenta con automatización completa, funcionamiento guiado basado en método, registro de datos y gráficos en tiempo real para aplicaciones del rotavapor. Los sistemas de rotavapor Rotavapor™ Dynamic R-300 satisfacen las expectativas más elevadas con un funcionamiento práctico y reproducibilidad.
Marca:  BUCHI 11SR300251VS11
Detalles adicionales : Peso : 21.75000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15485724
  • 15095.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fácil de usar con pantalla táctil que proporciona todos los parámetros del proceso de un solo vistazo
  • Funcionamiento guiado con métodos programables, incluidas notificaciones push en dispositivos móviles cuando se requiere la interacción manual
  • Funcionamiento automático sin supervisión gracias al sensor de espuma AutoDest™
  • Sin emisiones nocivas debido al condensador secundario de bombeo posterior con sensor de nivel opcional que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
  • Arranque instantáneo gracias al ajuste de presión automático y dinámico sin tener que esperar hasta que el baño de calentamiento y el chiller alcancen su temperatura establecida
  • Gráficos de todos los parámetros del proceso incluso de forma remota en dispositivos móviles
  • Funcionamiento eficaz y sostenibilidad mejorada con chiller recirculante controlado centralmente y bomba de vacío con control de velocidad
  • Registro completo de todos los parámetros del proceso en tarjeta SD para un fácil análisis en Microsoft Excel
  • Notificación push en caso de un evento inesperado
Especificaciones
Especificaciones
Rotavapor de 13 kg, baño de 5 kg con base
Carga de matraces de 3 kg, baño de 5,5 l
Ambiente hasta 220 °C
Bomba de vacío V-300
Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; baño: 275 x 307 x 202 mm
±1 °C
CE; CSA
50/60 Hz
SJ 29/32
220/240 V
De 10 a 280 rpm
Elevación manual; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox; chiller con recirculación F-305
Conjunto de vidrio vertical con condensador con recubrimiento P+G y matraz receptor
IP 21
Desde 10 hasta 50°
Sistema de rotavapor
11SR300251VS11