Learn More
BUCHI Rotavapor™ Dynamic R-300
Código de producto. p-8015393 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Incluye:
Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox
Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox
Elevación manual; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox; chiller con recirculación F-305
Incluye: Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio de trampa de frío con condensador con revestimiento P+G+LT y matraz receptor; interfaz I-300 Pro con frasco de Woulff y VacuBox
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15551260
Marca: BUCHI 11SR300211CP01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con automatización completa, funcionamiento guiado basado en método, registro de datos y gráficos en tiempo real para aplicaciones del rotavapor. Los sistemas de rotavapor Rotavapor™ Dynamic R-300 satisfacen las expectativas más elevadas con un funcionamiento práctico y reproducibilidad.
  • Fácil de usar con pantalla táctil que proporciona todos los parámetros del proceso de un solo vistazo
  • Funcionamiento guiado con métodos programables, incluidas notificaciones push en dispositivos móviles cuando se requiere la interacción manual
  • Funcionamiento automático sin supervisión gracias al sensor de espuma AutoDest™
  • Sin emisiones nocivas debido al condensador secundario de bombeo posterior con sensor de nivel opcional que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
  • Arranque instantáneo gracias al ajuste de presión automático y dinámico sin tener que esperar hasta que el baño de calentamiento y el chiller alcancen su temperatura establecida
  • Gráficos de todos los parámetros del proceso incluso de forma remota en dispositivos móviles
  • Funcionamiento eficaz y sostenibilidad mejorada con chiller recirculante controlado centralmente y bomba de vacío con control de velocidad
  • Registro completo de todos los parámetros del proceso en tarjeta SD para un fácil análisis en Microsoft Excel
  • Notificación push en caso de un evento inesperado
Especificaciones
Peso (métrico) Rotavapor de 13 kg, baño de 2,8 kg/5 kg con base
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) Carga de matraces de 3 kg, baño de 2,3 l
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De ambiente a 95 °C
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Incluye Incluye: Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio de trampa de frío con condensador con revestimiento P+G+LT y matraz receptor; interfaz I-300 Pro con frasco de Woulff y VacuBox
Tipo de vacío Bomba de vacío V-300
Tipo de conjunto de vidrio Conjunto de trampa de frío de vidrio con condensador con recubrimiento P+G+LT y matraz receptor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; baño: 205 x 218 x 192 mm
Clasificación IP IP 21
Tipo de controlador I-300 Pro
Exactitud de temperatura ±1 °C
Capacidad calorífica (métrico) 1 L
Ángulo De 10 a 50°
Certificaciones CE; CSA
Tipo Sistema de rotavapor
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo 11SR300211CP01
Junta cónica estándar SJ 29/32